Läs mer
24 komponentblandning i dimetylsulfoxid, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16320508 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
16320508 1 ml
1 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 16320508 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer USPRSC3A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
1-butanol71-36-31000 μg/ml
1-pentanol71-41-01000 μg/ml
1-propanol71-23-81000 μg/ml
2-butanol78-92-21000 μg/ml
2-Butanon78-93-31000 μg/ml
2-metyl-1-propanol78-83-11000 μg/ml
2-propanol (isopropanol, isopropylalkohol)67-63-01000 μg/ml
3-Metyl-1-butanol123-51-31000 μg/ml
4-metyl-2-pentanon108-10-11000 μg/ml
Aceton67-64-11000 μg/ml
Anisol100-66-31000 μg/ml
Butylacetat123-86-41000 μg/ml
Etanol64-17-51000 μg/ml
Eter60-29-71000 μg/ml
Etylacetat141-78-61000 μg/ml
Etylformiat109-94-41000 μg/ml
Isobutylacetat110-19-01000 μg/ml
Isopropylacetat108-21-41000 μg/ml
Isopropylbensen98-82-81000 μg/ml
Metylacetat79-20-91000 μg/ml
n-heptan142-82-51000 μg/ml
n-pentan109-66-01000 μg/ml
Propylacetat109-60-41000 μg/ml
tert-butylmetyleter1634-04-41000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 24 Component Mix in Dimethyl Sulfoxide
Namnnotering USP 467 Standard
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 71-36-3, 71-41-0, 71-23-8, 78-92-2, 78-93-3
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Explosionsgräns 1.8% (volume); 63% (volume)
Tändpunkt 270°C
Ångtryck 2.5 hPA (20°C)
Analyt- eller komponentnamn 1-Butanol; 1-Pentanol; 1-Propanol; 2-Butanol; 2-Butanone; more
Densitet 1.1g/cm3
Fysisk form Vätska
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Element 1-Butanol, 1-Pentanol, 1-Propanol, 2-Butanol, 2-Butanone
Lösningsmedel eller matris Dimethyl Sulfoxide
Kvantitet 1 ml
Kvalitet USP
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Stock VOA
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl sulfoxide,ethanol, isopropylbenzene, 4-methylpentan-2-one, Methyl-tert-butyl ether
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning