missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
25-Cyclohexyl-5-demethoxy-25-de(1-methylpropyl)-22,23-dihydro-5-oxo-avermectin A1a, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 25-Cyclohexyl-5-demethoxy-25-de(1-methylpropyl)-22,23-dihydro-5-oxo-avermectin A1a |
| CAS | 220119-16-4 |
| Molekylformel | C50 H74 O14 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C50H74O14/c1-27-13-12-16-34-26-57-47-42(51)30(4)21-37(50(34,47)54)48(53)60-36-22-35(63-49(25-36)20-19-29(3)45(64-49)33-14-10-9-11-15-33)18-17-28(2)44(27)61-41-24-39(56-8)46(32(6)59-41)62-40-23-38(55-7)43(52)31(5)58-40/h12-13,16-17,21,27,29,31-33,35-41,43-47,52,54H,9-11,14-15,18-20,22-26H2,1-8H3/b13-12+,28-17+,34-16+/t27-,29-,31-,32-,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,43-,44-,45-,46-,47+,49+,50+/m0/s1 |
| LEDER | CO[C@H]1C[C@H](O[C@H]2[C@H](C)O[C@H](C[C@@H]2OC)O[C@H]3[C@@H](C)\C=C\C=C\4/CO[C@@H]5C(=O)C(=C[C@@H](C(=O)O[C@H]6C[C@@H](C\C=C\3/C)O[C@@]7(CC[C@H](C)[C@H](O7)C8CCCCC8)C6)[C@]45O)C)O[C@@H](C)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (1R,4S,5'S,6R,6'S,8R,10E,12S,13S,14E,16E,20S,24S)-6'-cyclohexyl-24-hydroxy-12-[(2R,4S,5S,6S)-5-[(2S,4S,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-methoxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-5',11,13,22-tetramethylspiro[3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6,2'-oxane]-2,21-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 899.11 |
| Formel vikt | 898.5079 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?