Läs mer
25-Deacetyl-23-acetyl Rifampicin (>85%), TRC
Produktkod. 30133712
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30133712 2.5 mg 2.5mg
30010422 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133712 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD1982002.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1416773-23-3
Molekylformel C43 H58 N4 O12
Molekylvikt (g/mol) 822.94
Synonym 25-O-Deacetyl-3-[[(4-methyl-1-piperazinyl)imino]methyl]rifamycin 23-acetate, 25-O-Deacetylrifampicin 23-acetate, 25-Deacetyl-23-acetyl rifampicin, 25-Desacetyl-23-acetylrifampicin, Rifampicin impurity 3
IUPAC-namn [(7R,9E,11R,12S,13S,14R,15R,16S,17S,18R,19E,21Z)-2,13,17,27,29-pentahydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptamethyl-26-[(E)-(4-methylpiperazin-1-yl)iminomethyl]-6,23-dioxo-8,30-dioxa-24-azatetracyclo[23.3.1.1^{4,7}.0^{5,28}]triaconta-1(29),2,4,9,19,21,25,27-octaen-15-yl] acetate
LEDER CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H]1C)\C)c(\C=N\N5CCN(C)CC5)c(O)c4c3C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 25-Deacetyl-23-acetyl Rifampicin
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C43H58N4O12/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)45-33-28(20-44-47-17-15-46(9)16-18-47)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,59-40)57-19-14-29(56-10)23(3)35(50)25(5)39(58-27(7)48)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,44-20+/t21-,23-,24+,25-,29-,34+,35+,39-,43-/m1/s1
Formel vikt 822.41
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.