Läs mer
25-Hydroxy VD2-d6, MedChemExpress
Produktkod. 16439047
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16439047 5 mg
16401509 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16439047 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15328
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress 25-Hydroxy VD2-d6 is the deuterium labeled 25-Hydroxy VD2.
25-Hydroxy VD2-d6 is the deuterium labeled 25-Hydroxy VD2.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 25-Hydroxy VD2-d6
CAS 1262843-46-8
Anteckningar om renhetsgrad Research
Fysisk form Solid
Molekylformel C28H38D6O2
Färg White
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (238.85 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@@H](CCC/1=C)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](/C=C/[C@H](C)C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Molekylvikt (g/mol) 418.68
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 418.68
Procent renhet 98.96%