Läs mer
25-Hydroxy Vitamin D2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 25-Hydroxyvitamin D2 |
| CAS | 21343-40-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C28 H44 O2 |
| Kvantitet | 0.25 mg |
| Synonym | Cyclohexanol, 4-methylene-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-octahydro-1-[(1R,2E,4S)-5-hydroxy-1,4,5-trimethyl-2-hexenyl]-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-, (1S,3Z)-, 9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraene-3,25-diol, (3β,5Z,7E,22E)- (9CI), 9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraene-3β,25-diol (8CI), (1S,3Z)-4-Methylene-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-octahydro-1-[(1R,2E,4S)-5-hydroxy-1,4,5-trimethyl-2-hexenyl]-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]cyclohexanol, 25-Hydroxycalciferol, 25-Hydroxyergocalciferol, 25-Hydroxyvitamin D, 25-Hydroxyvitamin D2, Ercalcidiol, Vitamin D2-25-hydroxy |
| InChI formel | InChI=1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(E,2R,5S)-6-hydroxy-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 412.65 |
| Visa mer |