Läs mer
25-Hydroxyvitamin D2-d3 (major) (>80%) (may contain up to 2.5% d0), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 25-Hydroxyvitamin D2-d3 |
| CAS | 1217467-39-4 |
| Molekylformel | C28H41D3O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Vitamin D2-25-hydroxy D3 (6,19,19-D3), (1S,3Z)-4-(Methylene-d2)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-octahydro-1-[(1R,2E,4S)-5-hydroxy-1,4,5-trimethyl-2-hexen-1-yl]-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene-1-d]cyclohexanol (ACI), 25-Hydroxyvitamin D2-(6,19,19-d3), 2H3-25-Hydroxyvitamin D2, 6,19,19-Trideutero-25-hydroxyvitamin D2 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1/i1D2,13D |
| LEDER | [2H]C(=C1CC[C@H](O)C/C/1=C(\[2H])/C=C/2\CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O)[2H] |
| IUPAC-namn | (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(E,2R,5S)-6-hydroxy-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]-1-deuterioethylidene]-4-(dideuteriomethylidene)cyclohexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 415.67 |
| Formel vikt | 415.353 |