Läs mer
25-Hydroxyvitamin D3 3-Hemisuccinate, TRC
Produktkod. 30399457
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30399457 1 mg
30394683 25 mg
30398496 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30399457 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9958551MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69511-19-9
Molekylformel C31 H48 O5
Molekylvikt (g/mol) 500.71
Synonym (3β,5Z,7E)- 3-(Hydrogen Butanedioate)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-3,25-diol, 25-Hydroxycholecalciferol-3-hemisuccinate, Calcidiol 3-Hemisuccinate
IUPAC-namn 4-[(1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(7aR)-1-[(2R)-6-hydroxy-6-methylheptan-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexyl]oxy-4-oxobutanoic acid
LEDER C[C@H](CCCC(C)(C)O)C1CCC2\C(=C\C=C/3\C[C@H](CCC3=C)OC(=O)CCC(=O)O)\CCC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 25-Hydroxyvitamin D3 3-Hemisuccinate
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C31H48O5/c1-21-10-13-25(36-29(34)17-16-28(32)33)20-24(21)12-11-23-9-7-19-31(5)26(14-15-27(23)31)22(2)8-6-18-30(3,4)35/h11-12,22,25-27,35H,1,6-10,13-20H2,2-5H3,(H,32,33)/b23-11+,24-12-/t22-,25+,26?,27?,31-/m1/s1
Formel vikt 500.3502