Läs mer
Hamilton™ 25μ L 1700-serien gastät spruta
Beskrivning
- Denna serie av sprutor är idealiska för att dispensera volymer upp till 25μ L.
- En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PTFE |
| Nålmätare | Ingen nål ingår |
| Diameter (engelska) Inre | 0,029 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,305 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.729 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7.75 mm |
| Längd (engelska) Nål | Ingen nål ingår |
| Max. Temperatur (engelska) | 239 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 115 °C |
| Visa mer |