Läs mer
Hamilton™ 25μ L 1700-serien gastät spruta
Produktkod. 17824392
Change view
Nålmätare:
22s G
Beställnings
Ingen nål ingår
Nålpunktstil:
Beställnings
Ingen nål ingår
Kon
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
Anslutningstyp:
Avtagbar
Cementerad
Luer lock
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Nålpunktstil Anslutningstyp
17824392 22s G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Cementerad
17834312 22s G Trubbig Cementerad
17814392 22s G Kon Cementerad
17824312 22s G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Avtagbar
17854202 22s G Trubbig Avtagbar
17824402 Beställnings Beställnings Cementerad
17824192 Ingen nål ingår Ingen nål ingår Luer lock
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17824392 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer CAL80230
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
1700-seriens sprutor är den gastäta versionen av 700-seriens sprutor.
  • Denna serie av sprutor är idealiska för att dispensera volymer upp till 25μ L.
  • En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material PTFE
Nålmätare 22s G
Diameter (engelska) Inre 0,029 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,0059 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.15 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,0283 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,305 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.729 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Gastät spruta
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1702 N
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet 1
Volym (metrisk) 25μ L
Längd (metrisk) nål 51 mm
Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp Cementerad