Läs mer
Hamilton™ 25μ L 800-serien Microliter Spruta
Produktkod. 17884312
Change view
Nålmätare:
22s G
Ingen nål ingår
Nålpunktstil:
Ingen nål ingår
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp:
Avtagbar
Cementerad
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Nålpunktstil Anslutningstyp
17884312 22s G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Cementerad
17874312 22s G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Avtagbar
17864302 Ingen nål ingår Ingen nål ingår Avtagbar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17884312 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer CAL84878
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
800-serien Microliter sprutor är den förstärkta kolvversionen av de ursprungliga sprutorna i 700-serien.
  • Fäst på sprutans fläns är en blå spruthållare, som ger en plats att hålla sprutan som inte kommer att värma upp cylindern vilket orsakar dispenseringsfel.
  • Ger extra stöd till små volymer som är benägna att böjas under injektion.
  • Denna serie av Microliter sprutor är idealiska för att dispensera volymer upp till 25μ L.
  • En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Borsilikatglas
Nålmätare 22s G
Diameter (engelska) Inre 0,029 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,0059 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.15 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,0283 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,305 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.729 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Microliter Spruta
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 802 N
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet 1
Volym (metrisk) 25μ L
Längd (metrisk) nål 51 mm
Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp Cementerad