Läs mer
Hamilton™ 25 mL 1000-serien gastät spruta
Produktkod. 17824332
Change view
Nålmätare:
22 G
Ingen nål ingår
Nålpunktstil:
Ingen nål ingår
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp:
Luer Lock hane
Luer lock
Provlås
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Nålpunktstil Anslutningstyp
17824332 22 G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Provlås
17814212 Ingen nål ingår Ingen nål ingår Luer Lock hane
17814332 Ingen nål ingår Ingen nål ingår Luer lock
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17824332 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer CAL85021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7510.00 SEK
    6593.97 SEK / Paket med 1
    Save 916.03 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 30-12-2026
1000-seriens sprutor erbjuder en gastät lösning med medelvolym.
  • Denna sprutserie har en mängd olika terminerings- och nålalternativ, vilket ger exceptionell mångsidighet och anpassningsförmåga.
  • Dispenserar volymer upp till 25 ml.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Rostfritt stål
Nålmätare 22 G
Diameter (engelska) Inre 0,907 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,0161 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.41 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,0283 tum.
Diameter (engelska) Yttre 1,07 tum.
Diameter (metrisk) Inre 23.0 mm
Diameter (metrisk) Yttre 27.1 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Gastät spruta
Max. Temperatur (engelska) 176 °F
Max. Temperatur (metrisk) 80 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1025 SL spruta
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Volym (metrisk) 25 mL
Längd (metrisk) nål 51 mm
Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp Provlås
Ersättningsnål 1