Läs mer
Hirschmann™ 25 ml Klass AS Schellbach Byretter
Produktkod. 12730138
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12730138 25 ml Paket med 2
1 options
Produktkod. 12730138 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 3140370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2665.00 SEK
    2315.10 SEK / Paket med 2
    Save 349.90 SEK
    13% Av
I lager
Med Schellbach ränder för ökad läsbarhet.
  • Klass AS
  • Tillverkad av DURAN™ borosilikatglas för motståndskraft mot kemikalier och termisk chock
  • Rak avstängningskran i glas med PTFE-nyckel
  • Kalibrerad för EX
  • Enl. till DIN EN ISO 385
  • Blå examensmärken
  • Certifierad överensstämmelse, med daterad partiidentifikation
  • Huvudpunkt ring examen
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Längd (metrisk) 500 mm
Material Glas
Examen 0.05 mL
Inkluderar Schellbach Rand
skala Blått
Kranmaterial PTFE
Tolerans 0.03 mL
Typ Schellbach Buret
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385