Läs mer
Hirschmann™ 25 mL Klass B bärnstensfärgad lateral glasstoppkran byrett
Produktkod. 13127999
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13127999 25 ml Paket med 2
1 options
Produktkod. 13127999 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 3220170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2235.00 SEK
    1940.60 SEK / Paket med 2
    Save 294.40 SEK
    13% Av
I lager
För volymetrisk noggrannhet vid vätskehantering.
  • Klass B
  • Tillverkad av DURAN™ borosilikatglas för motståndskraft mot kemikalier och termisk chock
  • I bärnstensfärgat glas för skydd av ljuskänsligt innehåll
  • Avstängningskran av glas i sidled
  • Kalibrerad för EX
  • Enl. till DIN EN ISO 385
  • Vita examensmärken
Specifikationer
Färg Bärnsten
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Längd (metrisk) 500 mm
Material Glas
Examen 0.05 mL
skala Vitt
Kran Lateral
Kranmaterial Glas
Tolerans ±0,045 ml
Typ Buret
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385