Läs mer
Heathrow Scientific™ Förvaringslåda för kryogen rör i kartong
Produktkod. 16370656 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Håller:
25 rör (5 x 5 format rör)
Produktkod. Håller
16370656 25 rör (5 x 5 format rör)
1 options
Produktkod. 16370656 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer 120519
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6029.12 SEK
    4858.56 SEK / Paket med 200
    Save 1170.56 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kartong kryogen flaska Tube Förvaringslåda 5 x 5 plats med galler för 2,0 mL rör.
  • Lådor gjorda av pappersbelagd kartong
  • Skiljeväggar ingår i varje låda
  • 5 x 5 format för rör upp till 14 mm i diameter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Hold (Håll)
Beskrivning Kartong kryogent rör Förvaringslåda 50 mm 5 x 5 plats med galler för 1,5/2 mL rör
Förslutningstyp Lock
Färg Blått
Material Kartong, papper
Form Rektangulär
För användning med (applikation) Rör, injektionsflaskor
Håller 25 rör (5 x 5 format rör)
Inkluderar Dela
Fodermaterial Inget foder
Antal fack 25
Antal platser 25
Produkttyp Cryo förvaringsbox
Kvantitet 200/Cs.
Staplingsbar Nej
Förvaringsmetod Sval, torr plats
Mått (L x B x H) 3,4 x 3,4 x 1,5 tum.
Längd (metrisk) 87 mm
Längd (engelska) 3,4 tum.
Bredd (metrisk) 87 mm
Bredd (engelska) 3,4 tum.
Höjd (metrisk) 38 mm
Höjd (engelska) 1,5 tum