Läs mer
Hanna Instruments™ 25 tester reagensset för ammoniak i saltvatten
Räckvidd:
0,0 till 2,5 mg/L
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För ammoniak i sötvatten |
| Inkluderar | Med skyddskåpa, batterier och instruktioner |
| Antal tester | 25 |
| Kvantitet | 1 sats |
| Räckvidd | 0,0 till 2,5 mg/L |
| Testmetod | Nessler kolorimetrisk |
| Typ | Reagenset |