Läs mer
Hamilton™ 250μ L 1700-serien gastät spruta
Beskrivning
- Denna serie av sprutor är idealiska för att dispensera volymer upp till 250μ L.
- En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PTFE |
| Nålmätare | Ingen nål ingår |
| Diameter (engelska) Inre | 0,091 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,305 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.30 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7.75 mm |
| Längd (engelska) Nål | Ingen nål ingår |
| Produkttyp | Gastät spruta |
| Max. Temperatur (engelska) | 239 °F |
| Visa mer |