Läs mer
Hamilton™ 250μ L 700-serien Microliter Spruta
Produktkod. 17884362
Change view
Nålmätare:
22 G
22s G
26s G
Ingen nål ingår
Nålpunktstil:
Ingen nål ingår
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
Anslutningstyp:
Avtagbar
Cementerad
Räfflade nav
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Nålpunktstil Anslutningstyp
17884362 22s G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Avtagbar
17804262 26s G - Räfflade nav
17814262 22 G Trubbig Cementerad
17814422 Ingen nål ingår Ingen nål ingår Avtagbar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17884362 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer CAL80730
Beräknad leverans: 16-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
700-serien Microliter Sprutan uppfyller de allmänna vätskehanteringskraven för tillverknings- och forskningslaboratorier.
  • 700-serien är den ursprungliga Hamilton-sprutan.
  • Denna serie av Microliter sprutor är utformade för att lösa de allmänna kraven på vätskehantering i tillverknings- och forskningslaboratorier.
  • 700-serien förblir industristandarden.
  • Kolvarna och cylindern är inte utbytbara eller utbytbara.
  • Dispenserar volymer upp till 250μ L.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material PTFE
Nålmätare 22s G
Diameter (engelska) Inre 0,091 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,0059 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.15 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,0283 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,305 tum.
Diameter (metrisk) Inre 2.30 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Microliter Spruta
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 725 N
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet 1
Volym (metrisk) 250μ L
Längd (metrisk) nål 51 mm
Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp Avtagbar