Läs mer
Axygen™ 250μ L Automationstips för Agilent™ /Hastighet 11 VPrep™ och Bravo, 96 Tips Format
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10221480 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Tipsstil:
Låg retention
Standard
Funktioner:
Icke-pyrogen
Icke-pyrogen, bottenetikett
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Produktkod. 10221480
Brand: Axygen™ VT250RS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Agilent/Velocity11 automationssystem
Spetsar tillverkas enligt strikta specifikationer under strikta processkontroller och monteras via automatisering för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet.
  • Klar polypropen
  • Maxymum Recovery™ förbättrar noggrannheten och precisionen samtidigt som provförlusten minskar
  • Certifierad RNase-/DNas-fri och icke-pyrogen
  • Ickepyrogena
  • Finns i icke-steril eller steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 250μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Certifikat och efterlevnad ANSI
Rena påståenden DNase, RNAse Free
För användning med (applikation) Icke-pyrogen, används för strikta specifikationer under strikta processkontroller
Funktioner Icke-pyrogen
Formatera Ställ
Tipsstil Standard
Förpackning SBS Kuggstång
Kvantitet 50 Rack/Cs.
För användning med (utrustning) Agilent/Velocity VPrep 8LT, Agilent/Velocity VPrep 96LT, Agilent Bravo 96LT