Läs mer
Axygen™ 250μ L Automationstips för Agilent™ /Hastighet 11 VPrep™ och Bravo, 96 Tips Format
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Beskrivning
Spetsar tillverkas enligt strikta specifikationer under strikta processkontroller och monteras via automatisering för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet.
- Klar polypropen
- Maxymum Recovery™ förbättrar noggrannheten och precisionen samtidigt som provförlusten minskar
- Certifierad RNase-/DNas-fri och icke-pyrogen
- Ickepyrogena
- Finns i icke-steril eller steril
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 250μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI |
| Rena påståenden | DNase, RNAse Free |
| För användning med (applikation) | Icke-pyrogen, används för strikta specifikationer under strikta processkontroller |
| Funktioner | Icke-pyrogen |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Standard |
| Visa mer |