Läs mer
Axygen™ 250μ L Automationstips för Agilent™ /Hastighet 11 VPrep™ och Bravo, 96 Tips Format
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 12716659 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Tipsstil:
Låg retention
Standard
Funktioner:
Icke-pyrogen
Icke-pyrogen, bottenetikett
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Tipsstil Funktioner unitSize
12716659 Icke-steril Standard Icke-pyrogen, bottenetikett Paket med 4800
10313370 Icke-steril Standard Icke-pyrogen Paket med 4800
12786649 Icke-steril Låg retention Icke-pyrogen Paket med 4800
10221480 Sterila Standard Icke-pyrogen Paket med 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12716659 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer VT250RLAB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Agilent/Velocity11 automationssystem
Spetsar tillverkas enligt strikta specifikationer under strikta processkontroller och monteras via automatisering för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet.
  • Klar polypropen
  • Maxymum Recovery™ förbättrar noggrannheten och precisionen samtidigt som provförlusten minskar
  • Certifierad RNase-/DNas-fri och icke-pyrogen
  • Ickepyrogena
  • Finns i icke-steril eller steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 250μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Certifikat och efterlevnad ANSI
Rena påståenden DNase, RNAse Free
För användning med (applikation) Icke-pyrogen, används för strikta specifikationer under strikta processkontroller
Funktioner Icke-pyrogen, bottenetikett
Formatera Ställ
Tipsstil Standard
Förpackning SBS Kuggstång
Kvantitet 50 Rack/Cs.
För användning med (utrustning) Agilent/Velocity VPrep 8LT, Agilent/Velocity VPrep 96LT, Agilent Bravo 96LT