Läs mer
Wheaton™ 250 ml polystyrenprovbehållare
Beskrivning
- För allmän provtagning, transport och lagring
- Brett containersortiment för att passa de flesta användarbehov
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provbehållare |
| Förslutning ingår | Ja |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Certifikat och efterlevnad | EU-direktiv 98/79/EG |
| Stängningsmaterial | Metall |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Diameter (metrisk) | 63.4 mm |
| Höjd (metrisk) | 121.2 mm |
| Visa mer |