Läs mer
Wheaton™ 250 ml polystyrenprovbehållare
Produktkod. 16464979
Märka:
Ingen etikett
Tryckt
Vanlig
Produktkod. 16464979
Brand: Wheaton™ 360252
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Steril provbehållare erbjuder provsäkerhet och användarsäkerhet med läckagefri prestanda.
  • För allmän provtagning, transport och lagring
  • Brett containersortiment för att passa de flesta användarbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provbehållare
Förslutning ingår Ja
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Certifikat och efterlevnad EU-direktiv 98/79/EG
Stängningsmaterial Metall
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) 63.4 mm
Höjd (metrisk) 121.2 mm
Märka Vanlig
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 25/Pk.