Läs mer
Corning™ 250 ml vakuumfilter-/förvaringsflasksystem
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10609141 Handla allt Corning Produkter
Change view
Material (membran):
Cellulosaacetat
Cellulosanitrat
Nylon
PES
Porstorlek:
0,2μ m
0,22 μm
0,45 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (membran) Porstorlek unitSize
10609141 PES 0,22 μm -
10468181 Cellulosaacetat 0,22 μm Paket med 12
10350412 Cellulosaacetat 0,45 μm Paket med 12
10104391 Cellulosanitrat 0,22 μm Paket med 12
10377941 Nylon 0,2μ m Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10609141 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431096
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Vakuumfiltreringssystem använder ett fyrkantigt filtermembranstöd som ökar filtreringshastigheten med tryckta trattar för att identifiera membrantyp och produktnummer. Systemet består av en polystyrenfiltertratt, som är ansluten med en adapterring till en avtagbar polystyrenflaska med en separat steril polyetenkapsyl.
  • Sterilt vakuumfiltreringssystem storlek 250 ml med halsstorlek på 45 mm
  • Tratten innehåller ett 49,5 x 49,5 mm kvadratisk membratefilter
  • Mottagaren skruvas enkelt loss från enheten och kan förseglas med ett plugglock för filtreringslagring
  • Lågvätskehållande trattdesign
  • Filtren har utskrift på tratten för enkel produktidentifiering
  • Vinklad slanganslutning förenklar anslutning av vakuumledning
  • Mottagarflaskor har lättgreppsvänliga sidor för bättre hantering
  • Extra plastflaskor finns tillgängliga
  • Förfilter måste beställas separat
  • Individuellt förpackade
  • Strålningssteriliserad och certifierad icke-pyrogen
  • Kapsyler för mottagarflaskor är sterila och individuellt förpackade
  • Enheterna är färgkodade efter membrantyp och märkta med både membranmaterial och porstorlek
  • Alla membrantyper är vävnadskulturkompatibla och värmetäta mot stödgitteret för att maximera flödeshastigheten samt minska skum och proteindenaturering
  • Cellulosaacetat (CA)-membran för låg proteinbindning
  • Nylon Membran för lågt extraktbara ämnen
  • Cellulosanitrat (CN) för allmän filtrering
  • Polyetersulfon (PES) för snabba flöden och låg proteinbindning
  • Nylon, cellulosanitrat- och polyetersulfonmembran (PES) är tvättfria
  • Ej för parenteral användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakter Vinklad slang
Beskrivning Inkluderar fyrkantigt membranfilter, graderad tratt och mottagare av klar polystyren, polyetenhalsadapter, orange HDPE-kontakttätning
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Material (membran) PES
Porstorlek 0,22 μm
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 19,6 cm 2
För användning med (applikation) Filtrering och lagring av cellodlingsmedia, biologiska vätskor och andra vattenlösningar
Examen Ja
Kvantitet 12 fall
Typ Vakuumfiltersystem
Volym (metrisk) 250 mL
Volym (metrisk) mottagare 250 mL
För användning med (utrustning) Flaska