Läs mer
SI Analytics™ 250ML Electrolyte 3.5 MOL / L 5 mol / l, sterilized
Handla allt SI Analytics Produkter
Kapacitet (metrisk):
0.8 kg
Förpackningsstorlek:
250ml
Beskrivning
- 250mL electrolyte 3.5 MOL / L 5 mol / l, sterilized
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 0.8 kg |
| Beskrivning | 250ML Electrolyte 3.5 MOL |
| Typ | pH Electrode Accessories |