Läs mer
Rephile™ 254 nm UV Lamp
Produktkod. 15439639 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Water Purification System
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15439639 Water Purification System Varje
1 options
Produktkod. 15439639
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
This product is designed to reduce the bacterial count to provide optimum water quality for bacteria-sensitive applications.
Replacement UV lamp for large Elix™ and Rios™ systems and ASM module in large SDS tanks. Comparable to ZLXUVLPL1
Compatible with following Millipore™ systems:
  • Milli-Q Integral™
  • Elix Advantage™
  • Elix Reference™
  • Elix Essential™
  • Large RiOs™
  • Large Elix™
Disclaimer: These products are manufactured by Rephile. Rephile are not affiliated with or endorsed by Merck™.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
För användning med (utrustning) Water Purification System
Typ UV Lamp