Läs mer
Fisher Chemical 25KG LEAD (II) ACETATE BASICIS LABORATORY REAGENT
Brand: Fisher Chemical L/1050/70
25KG LEAD (II) ACETATE BASICIS LABORATORY REAGENT
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
Signalord
Riskkategorier
Faroangivelser
Skyddsangivelse
- Lead subacetate
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.