Läs mer
Tocris Bioscience™ ACEA
Produktkod. 18762774
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Produktkod. 18762774
Brand: Tocris Bioscience™ 1319/25
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent and highly selective CB1 agonist
ACEA is a potent and highly selective CB1 receptor agonist (Ki = 1.4 nM). Displays >1400-fold selectivity over CB2 receptors. Active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Chloroethyl)-5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenamide
CAS 220556-69-4
Kvantitet 25 mg
Mål Cannabinoid R1/CB1 Agonists
Molekylformel C22H36ClNO
Renhet 0.97