missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brexpiprazole-d8, TRC

Produktkod. 30339482
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Produktkod. 30339482

Brand: Toronto Research Chemicals TRCB67738725MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Brexpiprazole-d8
CAS 1427049-19-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C25H19D8N3O2S
Kvantitet 25 mg
Synonym 7-[4-(4-(Benzo[b]thien-4-yl)-piperazin-1-yl)butoxy]-1H-quinolin-2-one-d8, OPC 34712-d8, 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-(4-benzo[b]thien-4-yl-1-piperazinyl)butoxy-1,1,2,2,3,3,4,4-d8]-, 7-[4-(4-Benzo[b]thien-4-yl-1-piperazinyl)butoxy-1,1,2,2,3,3,4,4-d8]-2(1H)-quinolinone, 7-[4-(4-(Benzo[b]thien-4-yl)-piperazin-1-yl)-1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutoxy]-1H-quinolin-2-one, Brexpiprazole-D8 (butoxy-D8)
InChI formel InChI=1S/C25H27N3O2S/c29-25-9-7-19-6-8-20(18-22(19)26-25)30-16-2-1-11-27-12-14-28(15-13-27)23-4-3-5-24-21(23)10-17-31-24/h3-10,17-18H,1-2,11-16H2,(H,26,29)/i1D2,2D2,11D2,16D2
LEDER [2H]C([2H])(Oc1ccc2C=CC(=O)Nc2c1)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3CCN(CC3)c4cccc5sccc45
IUPAC-namn 7-[4-[4-(1-benzothiophen-4-yl)piperazin-1-yl]-1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutoxy]-1H-quinolin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 441.62
Formel vikt 441.2326
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.