Läs mer
Thebaine N-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Thebaine N-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thebaine N-Oxide |
| CAS | 81600-02-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Thebaine N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H21 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Morphinan, 6,7,8,14-tetradehydro-4,5-epoxy-3,6-dimethoxy-17-methyl-, 17-oxide, (5α)-, Thebaine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO4/c1-20(21)9-8-19-12-5-7-15(23-3)18(19)24-17-14(22-2)6-4-11(16(17)19)10-13(12)20/h4-7,13,18H,8-10H2,1-3H3/t13-,18+,19+,20?/m1/s1 |
| LEDER | COC1=CC=C2[C@H]3Cc4ccc(OC)c5O[C@@H]1[C@]2(CC[N+]3(C)[O-])c45 |
| IUPAC-namn | (4R,7aR,12bS)-7,9-dimethoxy-3-methyl-3-oxido-2,4,7a,13-tetrahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-3-ium |
| Visa mer |