Beskrivning
Tillbehör för filterhållare för provberedning.
Millipore Glasvakuumfiltreringstillbehör Produkt:
- Dessa tillbehörsprodukter är utformade för att ersätta delar som ingår i Millipore glasvakuumfiltreringssatser eller tillhandahålla en alternativ konfiguration.
- Denna artikel är en tillbehörsdel för Millipore 25 mm glasmikroanalysfilterhållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | 25 mm glasmikroanalysvakuumfilter |
| Material | Anodiserad aluminium |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Fjäderklämma |
| Diameter (engelska) Insida | 0,98 tum |
| Diameter (metrisk) Insida | 25 mm |