Läs mer
Roland Vetter Laborbedarf™ Färgkodad märkningstejp, 25 mm
Produktkod. 11720454
Färg:
Blått
Rött
Förpackningsstorlek:
55m
Produktkod. 11720454
Brand: Roland Vetter Laborbedarf™ ST1004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Säker för användning i autoklaver, frysar och ugnar. Roland Vetter Laborbedarf™ Färgkodad märkningstejp kan skrivas på med tusch, kulspets och tuschpenna och till och med penna.
  • Beständig mot vatten, olja och syra
  • Temperatur -20 till + 121 °C
  • För autoklav, frys, kyl och ugn
  • Märkning med kulspetspenna, penna och tuschpenna
Specifikationer
Färg Rött
Formatera Rulla
Produkttyp Markeringstejp
Storlek (metrisk) 25 mm