Läs mer
Roland Vetter Laborbedarf™ Färgkodad märkningstejp, 25 mm
Färg:
Blått
Rött
Förpackningsstorlek:
55m
Beskrivning
- Beständig mot vatten, olja och syra
- Temperatur -20 till + 121 °C
- För autoklav, frys, kyl och ugn
- Märkning med kulspetspenna, penna och tuschpenna
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Formatera | Rulla |
| Produkttyp | Markeringstejp |
| Storlek (metrisk) | 25 mm |