Läs mer
Fisherbrand™ Plastlås Bacti Caps
Produktkod. 11592652 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
11592652 Vitt Paket med 50
11522662 Blått Paket med 50
11502662 Rött Paket med 50
11512662 Gult Paket med 50
11532662 Klart Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11592652
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00 SEK
    229.48 SEK / Paket med 50
    Save 97.52 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kemiskt resistent jungfrulig plast, Bacti-Caps™ tillhandahålla en stadig, positiv odlingsrörförslutning som tillåter ett kontrollerat gasutbyte. De är idealiska för användning i vetenskap, forskning och andra laboratorier.
  • Bacti-Caps™ för provrör utan kant
  • Ge en stadig, positiv stängning av odlingsröret som tillåter ett kontrollerat gasutbyte, vilket är ett mer praktiskt alternativ till bomullspluggar
  • Lämpliga för alla vanliga provrörsstorlekar, de passar kantlösa och plaströr med en ytterdiameter på 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm och 38 mm
  • De tre flexibla fenorna som är gjutna på innerväggen av varje lock säkerställer en positiv passform även när mindre variationer i rörstorlek uppstår
  • Bacti-Caps™ är gjorda av kemiskt resistent jungfruplast så de är opåverkade av odlingsmedier, de flesta syror, alkalier, alkoholer och estrar
  • Förbättrad kulturtillväxt
  • Färgkodad
  • Kontrollerat gasutbyte
Specifikationer
Produkttyp Lås Bacti Cap
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Plast
Färg Vitt
Kvantitet 50 st
Storlek (metrisk) 25 mm
För användning med (utrustning) Provrör