missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(25R)-3α,7α-Dihydroxy-5β-cholestan-26-oic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (25R)-3alpha,7alpha-Dihydroxy-5beta-cholestan-26-oic Acid |
| CAS | 23740-16-1 |
| Molekylformel | C27 H46 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (3α,5β,7α,25R)-3,7-Dihydroxycholestan-26-oic Acid, 3α,7α-Dihydroxy-5β,25D-cholestan-26-oic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O4/c1-16(6-5-7-17(2)25(30)31)20-8-9-21-24-22(11-13-27(20,21)4)26(3)12-10-19(28)14-18(26)15-23(24)29/h16-24,28-29H,5-15H2,1-4H3,(H,30,31)/t16-,17-,18+,19-,20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CCC[C@@H](C)C(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (2R,6R)-6-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-methylheptanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 434.652 |
| Formel vikt | 434.34 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?