Läs mer
25R-3Alpha,7Alpha,12Alpha-Trihydroxy-5Beta-cholestanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 25R-3alpha,7alpha,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholestanoic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O5/c1-15(6-5-7-16(2)25(31)32)19-8-9-20-24-21(14-23(30)27(19,20)4)26(3)11-10-18(28)12-17(26)13-22(24)29/h15-24,28-30H,5-14H2,1-4H3,(H,31,32)/t15-,16-,17+,18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27-/m1/s1 |
| Formel vikt | 450.3345 |