missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(25R)-5Beta-Cholestane-3Alpha,7Alpha,12Alpha,26-tetrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (25R)-5beta-Cholestane-3alpha,7alpha,12alpha,26-tetrol |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H48O4/c1-16(15-28)6-5-7-17(2)20-8-9-21-25-22(14-24(31)27(20,21)4)26(3)11-10-19(29)12-18(26)13-23(25)30/h16-25,28-31H,5-15H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| Formel vikt | 436.3553 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?