missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Human Transferrin Antibody, R&D Systems™

Beskrivning
Transferrin specifically detects Transferrin in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Transferrin |
| Användningsområden | Western Blot |
| Konjugera | Unconjugated |
| Utspädning | Western Blot 0.1 ug/mL |
| Formulering | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| Gene Alias | ApoTransferrin, Beta-1 metal-binding globulin, DKFZp781D0156, EC 3.4.21, HoloTransferrin, PRO1557, PRO2086, serotransferrin, Siderophilin, TF, transferrin |
| Värd art | Goat |
| Immunogen | Human plasma-derived |
| Reningsmetod | Affinity Purified |
| Kvantitet | 25 μg |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?