Läs mer
NUT Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-84176-25ul
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18417390
  • 3675.00 SEK / 25µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
NUT Polyclonal specifically detects NUT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
NUT
Polyclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
NUTM1
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:TCPLNVHSYDPQGEGRVDPDLSKPKNLAPLQESQESYTTGTPKATSSHQGLGSTLPRRGTRNAIVPRETSVSKTHRSA
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.4mg/mL
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
C15orf55, chromosome 15 open reading frame 55, DKFZp434O192, FAM22H, MGC138683, MGC138684, Nuclear protein in testis, NUT, protein NUT
Rabbit
Affinity Purified
RUO
256646
Human
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only