Läs mer
27-Hydroxycholesterol, MedChemExpress
Produktkod. 16492589
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16492589 1 mg 1mg
16461718 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16492589 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN2371
MedChemExpress 27-Hydroxycholesterol is a selective estrogen receptor modulator and an agonist of the liver X receptor.
27-Hydroxycholesterol is a selective estrogen receptor modulator and an agonist of the liver X receptor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 27-Hydroxycholesterol
CAS 20380-11-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H46O2
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation Ethanol : 16.67 mg/mL (41.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.48 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@H](CO)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Molekylvikt (g/mol) 402.65
Formel vikt 402.65
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death