missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
27-Nor-25-ketocholesterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 27-Nor-25-ketocholesterol |
| CAS | 7494-34-0 |
| Molekylformel | C26 H42 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 27-Norcholest-5-en-25-one','3-hydroxy-','(3β)-, 27-Norcholest-5-en-25-one','3β-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), (3β)-3-Hydroxy-27-norcholest-5-en-25-one, 25-Oxo-27-norcholesterol, 3β-Hydroxy-26-norcholest-5-en-25-one, 3β-Hydroxy-27-norcholest-5-en-25-one, NSC 148870, 3-Hydroxy-27-norcholest-5-en-25-one |
| InChI formel | InChI=1S/C26H42O2/c1-17(6-5-7-18(2)27)22-10-11-23-21-9-8-19-16-20(28)12-14-25(19,3)24(21)13-15-26(22,23)4/h8,17,20-24,28H,5-7,9-16H2,1-4H3/t17-,20+,21+,22-,23+,24+,25+,26-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CCCC(=O)C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (6R)-6-[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]heptan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.6105 |
| Formel vikt | 386.3185 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?