Läs mer
Code Corporation™ 2700 hanterad streckkodsläsare
Produktkod. 17963862
Change view
Inkluderar:
B27 Batteri
B27 Batteri, induktiv laddningsstation, 1,8 m USB laddkabel
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
17963862 B27 Batteri, induktiv laddningsstation, 1,8 m USB laddkabel
17993872 B27 Batteri
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17963862 Leverantör Code Corporation™ Leverantörsnummer 176687
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14565.00 SEK
    13121.10 SEK / Paket med 1
    Save 1443.90 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Läs enkelt breda och små streckkoder med den ultrasnabba streckkodsläsaren CR2700. Denna aggressiva, rundstrålande skanner eliminerar ompositionering och tidskrävande omskanning av streckkoder.
  • Läs enkelt breda och små streckkoder med den ultrasnabba streckkodsläsaren CR2700.
  • Denna aggressiva, rundstrålande skanner eliminerar ompositionering och tidskrävande omskanning av streckkoder.
  • Få igång dina skanningsprocesser eller lägg till denna skanner + batterisats till din nuvarande skanningslösning.
  • Används B27 batterier med inbyggd effektmätare.
  • IP65 tätningsklassning mot inträngning av damm och vätska, CodeShield™ hölje för desinfektionsmedel och kemisk avtorkning.
  • Oöverträffad prestandaavläsning på böjda och blanka ytor.
  • USB, Bluetooth ™5 Low Energy (för förbättrad datasäkerhet, förlängd batteritid och mindre stilleståndstid).
  • Anpassningsbar visuell, hörbar och haptisk feedback med flera programmerbara knappar.
  • Spåra eventuella problem– Spårbara servicedatum och batteristatistik för att hjälpa IT att distribuera och hantera sin skannerflotta.
Specifikationer
Beskrivning Koda Reader™ 2700 hanterad streckkodsläsare med laddstation
Streckkodstyper som stöds BC412, Codabar, Kod 11, Kod 128, Kod 32, Kod 39, Kod 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 av 5, IATA 2 av 5, Interleaved 2 av 5, MSI Plessey, Matrix 2 av 5, NEC 2 av 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC / EAN / JANCodablock F, Code 49, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417Aztec Code, Data Matrix , Data Matrix Rectangular Ext'n, GoCode&trade, (äganderättslig--add'l licens req'd), Grid Matrix, HanXin Code, Micro QR Code, QR Code, QR Model 1Australian Post, Canada Post, Itelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Post-Net, UK Royal Mail, UPU ID-taggar
Dataöverföringsmetod Bluetooth 5 Low Energy (klass II)
Höjd (metrisk) 135.00 mm
Höjd (engelska) 5,3 tum
Bredd (metrisk) 53.34 mm
Bredd (engelska) 2,1 tum.
Djup (metriskt) 131.00 mm
Djup (engelska) 5,2 tum
Vikt (metrisk) 177 g
Laddningsanslutning USB 2.0 (Allmänt HID , HID Tangentbord, virtuell COM-port)
Vikt (engelska) 0.29 lb.
Certifikat och efterlevnad CE, Europa: CE-RoHS
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, allmän identifiering Hälsovård, Laboratorium, Tillverkning, Läkemedel
Fuktighet 5 % till 95 % (icke-kondenserande)
Inkluderar B27 Batteri, induktiv laddningsstation, 1,8 m USB laddkabel
Nödvändiga tillbehör Bluetooth 5 Low Energy (klass II)
Garanti 3 år
Programvarutyp JavaScript
Kvantitet 1 Kit
Typ Streckkodsläsare
Anslutningstyp Bluetooth
Visningstyp Ingår ej
Strömförsörjning Uppladdningsbart batteri
Alternativt artikelnummer CR2702-100-A271-C36-MB6-C286