Läs mer
Code Corporation™ 2700 hanterad streckkodsläsare
Inkluderar:
CR2700 hanterad streckkodsläsare och B27 Batteri
CR2700 hanterad streckkodsläsare, B27 Batteri, induktiv laddningsstation med skrivbordsfäste, en 1,8 m USB Laddningskabel
Beskrivning
- Läs enkelt breda och små streckkoder med den ultrasnabba streckkodsläsaren CR2700.
- Denna aggressiva, rundstrålande skanner eliminerar ompositionering och tidskrävande omskanning av streckkoder.
- Få igång dina skanningsprocesser eller lägg till denna skanner + batterisats till din nuvarande skanningslösning.
- Används B27 batterier med inbyggd effektmätare.
- IP65 tätningsklassning mot inträngning av damm och vätska, CodeShield™ hölje för desinfektionsmedel och kemisk avtorkning.
- Oöverträffad prestandaavläsning på böjda och blanka ytor.
- USB, Bluetooth ™5 Low Energy (för förbättrad datasäkerhet, förlängd batteritid och mindre stilleståndstid).
- Anpassningsbar visuell, hörbar och haptisk feedback med flera programmerbara knappar.
- Spåra eventuella problem– Spårbara servicedatum och batteristatistik för att hjälpa IT att distribuera och hantera sin skannerflotta.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Koda Reader™ 2700 hanterad streckkodsläsare med laddstation |
| Streckkodstyper som stöds | BC412, Codabar, Kod 11, Kod 128, Kod 32, Kod 39, Kod 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 av 5, IATA 2 av 5, Interleaved 2 av 5, MSI Plessey, Matrix 2 av 5, NEC 2 av 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC / EAN / JANCodablock F, Code 49, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417Aztec Code, Data Matrix , Data Matrix Rectangular Ext'n, GoCode&trade, (äganderättslig--add'l licens req'd), Grid Matrix, HanXin Code, Micro QR Code, QR Code, QR Model 1Australian Post, Canada Post, Itelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Post-Net, UK Royal Mail, UPU ID-taggar |
| Dataöverföringsmetod | Bluetooth 5 Low Energy (klass II) |
| Höjd (metrisk) | 135.00 mm |
| Höjd (engelska) | 5,3 tum |
| Bredd (metrisk) | 53.34 mm |
| Bredd (engelska) | 2,1 tum. |
| Djup (metriskt) | 131.00 mm |
| Djup (engelska) | 5,2 tum |
| Vikt (metrisk) | 177 g |
| Visa mer |