Läs mer
Code Corporation™ 2700 Induktiv Laddstation
Produktkod. 17934772 Handla allt Brady Produkter
Change view
Inkluderar:
2700 Induktiv Laddstation
2700 induktiv laddningsstation, USB kabel
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
17934772 2700 Induktiv Laddstation
17924772 2700 induktiv laddningsstation, USB kabel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17934772 Leverantör Code Corporation™ Leverantörsnummer 176689
I lager
Håll din CR2700 laddad med denna induktiva laddstation.
  • Håll din CR2700 laddad med denna induktiva laddstation.
  • Induktiv laddning eliminerar exponerad metall och relaterade kontaktfel orsakade av kemiska avtorkning.
Specifikationer
Beskrivning Kodläsare™ 2700 Induktiv Laddstation med 1,8 m USB Kabel
Höjd (metrisk) 50.80 mm
Höjd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 228.60 mm
Bredd (engelska) 9 tum
Djup (metriskt) 203.20 mm
Djup (engelska) 8 tum
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, allmän identifiering Hälsovård, Laboratorium, Tillverkning, Läkemedel
Inkluderar 2700 Induktiv Laddstation
Kvantitet 1 st
Typ Laddstation
Anslutningstyp Kabel
Dataminne Hold (Håll)
Visningstyp Ingår ej
Strömförsörjning USB eller RS-232
Upplösning Skärm ingår ej
Alternativt artikelnummer CRA-A271-C36-C286