Läs mer
Code Corporation™ 2700 Palm streckkodsläsare
Produktkod. 17973862
Change view
Inkluderar:
CR2700 Palm streckkodsläsare och B27 Batteri
CR2700 Scanner Palm Version, B27 Batteri, induktiv laddningsstation med skrivbordsfäste och en 1,8 m USB Laddningskabel
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
17973862 CR2700 Scanner Palm Version, B27 Batteri, induktiv laddningsstation med skrivbordsfäste och en 1,8 m USB Laddningskabel
17983872 CR2700 Palm streckkodsläsare och B27 Batteri
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17973862 Leverantör Code Corporation™ Leverantörsnummer 176685
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Läs breda och små streckkoder lättare med denna ultrasnabba streckkodsläsare. Få oslagbar prestanda från denna aggressiva, rundstrålande skanner som läser även skadade streckkoder.
  • Läs breda och små streckkoder lättare med denna ultrasnabba streckkodsläsare.
  • Få oslagbar prestanda från denna aggressiva, rundstrålande skanner som läser även skadade streckkoder.
  • Få igång dina skanningsprocesser eller lägg till denna skanner + batterisats till din nuvarande skanningslösning.
  • Används B27 batterier med inbyggd effektmätare.
  • IP65 tätningsklassning mot inträngning av damm och vätska, CodeShield™ hölje för desinfektionsmedel och kemisk avtorkning.
  • Oöverträffad prestandaavläsning på böjda och blanka ytor.
  • USB, Bluetooth ™5 Low Energy (för förbättrad datasäkerhet, förlängd batteritid och mindre stilleståndstid).
  • Anpassningsbar visuell, hörbar och haptisk feedback med flera programmerbara knappar.
  • Spåra eventuella problem– Spårbara servicedatum och batteristatistik för att hjälpa IT att distribuera och hantera sin skannerflotta.
Specifikationer
Beskrivning Koda Reader™ 2700 Palm streckkodsskanner med laddstation
Streckkodstyper som stöds BC412, Codabar, Kod 11, Kod 128, Kod 32, Kod 39, Kod 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 av 5, IATA 2 av 5, Interleaved 2 av 5, MSI Plessey, Matrix 2 av 5, NEC 2 av 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC / EAN / JANCodablock F, Code 49, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417Aztec Code, Data Matrix , Data Matrix Rectangular Ext'n, GoCode&trade, (äganderättslig--add'l licens req'd), Grid Matrix, HanXin Code, Micro QR Code, QR Code, QR Model 1Australian Post, Canada Post, Itelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Post-Net, UK Royal Mail, UPU ID-taggar
Dataöverföringsmetod Bluetooth 5 Low Energy (klass II)
Höjd (metrisk) 28.00 mm
Höjd (engelska) 1,1 tum
Bredd (metrisk) 53.34 mm
Bredd (engelska) 2,1 tum.
Djup (metriskt) 131.00 mm
Djup (engelska) 5,2 tum
Vikt (metrisk) 131 g
Laddningsanslutning USB 2.0 (Allmänt HID , HID Tangentbord, virtuell COM-port)
Vikt (engelska) 0.29 lb.
Certifikat och efterlevnad CE, Europa: CE-RoHS
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, allmän identifiering
Fuktighet 5 % till 95 % (icke-kondenserande)
Inkluderar CR2700 Scanner Palm Version, B27 Batteri, induktiv laddningsstation med skrivbordsfäste och en 1,8 m USB Laddningskabel
Nödvändiga tillbehör Bluetooth 5 Low Energy (klass II)
Garanti 3 år
Programvarutyp JavaScript
Kvantitet 1 Kit
Typ Streckkodsläsare
Anslutningstyp Bluetooth
Visningstyp Ingår ej
Strömförsörjning Uppladdningsbart batteri
Alternativt artikelnummer CR2701-100-A271-C36-MB6-C286