Läs mer
28-Epirapamycin, TRC
Produktkod. 30375970
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30375970 2.5 mg
30369898 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30375970 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5886802.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 253431-35-5
Molekylformel C51H79NO13
Molekylvikt (g/mol) 914.17
Synonym 28-epi-Rapamycin, (31S)-Rapamycin
LEDER [H][C@]1(C(O[C@@]([H])(CC([C@H](C)/C=C([C@H](O)[C@H]2OC)\C)=O)[C@@H](C[C@@]3([H])C[C@@H](OC)[C@H](O)CC3)C)=O)N(C(C([C@@]4(O)[C@H](C)CC[C@@]([H])(C[C@H](OC)/C(C)=C/C=C/C=C/[C@@H](C)C[C@@H](C)C2=O)O4)=O)=O)CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 28-Epirapamycin
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C51H79NO13/c1-30-16-12-11-13-17-31(2)42(61-8)28-38-21-19-36(7)51(60,65-38)48(57)49(58)52-23-15-14-18-39(52)50(59)64-43(33(4)26-37-20-22-40(53)44(27-37)62-9)29-41(54)32(3)25-35(6)46(56)47(63-10)45(55)34(5)24-30/h11-13,16-17,25,30,32-34,36-40,42-44,46-47,53,56,60H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3
Formel vikt 913.5551