Läs mer
Labconco 28 mm rotor - CentriVap Pro
Produktkod. 30533410 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Material (Beläggning):
PTFE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (Beläggning)
30533410 PTFE
30533435 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30533410 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 7555401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22895.00 SEK
    21066.97 SEK / Paket med 1
    Save 1828.03 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Rotorer för användning med Labconco™ CentriVap™ Pro Vacuum Concentrators. Rostfritt stål och PTFE-belagda alternativ finns tillgängliga.
  • Kompatibel med CentriVap Pro Vacuum Concentrators
  • Material i rostfritt stål
  • Valfri PTFE-beläggning
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Typ Rotor
Material (Beläggning) PTFE
Rotorsystem CentriVap Fördel
Storlek 28 mm
Höjd (engelska) 3,6 tum
Höjd (metrisk) 9.14 cm
Diameter (engelska) 11,4 tum
Diameter (metrisk) 28.96 cm