Beskrivning
- Kompatibel med CentriVap Pro Vacuum Concentrators
- Material i rostfritt stål
- Valfri PTFE-beläggning
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Typ | Rotor |
| Rotorsystem | CentriVap Fördel |
| Storlek | 28 mm |
| Höjd (engelska) | 3,6 tum |
| Höjd (metrisk) | 9.14 cm |
| Diameter (engelska) | 11,4 tum |
| Diameter (metrisk) | 28.96 cm |