Beskrivning
- Designad för att passa över de flesta användares receptbelagda glasögon med minimal störning
- Stark polykarbonatlins med anti-repbeläggning för hållbarhet
- Erbjuder en utmärkt täckning och synfält, kombinerat med en hög nivå av skydd mot stötar
- Justerbara skallängder (fyra positioner) för optimal komfort och passform
- Lutande lins för enkel justering och maximal komfort
- Mjuka, lågprofilerade skalmar för komfort och minimal interaktion med receptbelagda glasögon
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 166:2001 |
| Linsbeläggning | Reptålig |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| För användning med (applikation) | Byggnad, skogsbruk, läkemedel |
| Ram färg | Mörkblå |
| Tempel stil | Justerbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |