Läs mer
3M™ Skyddsglasögon i polykarbonat-serien 2890
Produktkod. 10361910 Handla allt 3M Produkter
Linsbeläggning:
Anti-dimma
Anti-dimma, Reptålig
Reptålig
Ventilationsdetaljer:
Indirekt ventilation
Sluten
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10361910
Brand: 3M™ 7000032480
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166:2001
Linsbeläggning Reptålig
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
För användning med (applikation) Konstruktion
Antal per förpackning 1 st.
Ventilationsdetaljer Indirekt ventilation
Material Polykarbonat
UV-skydd Ja