Läs mer
3M™ Skyddsglasögon i polykarbonat-serien 2890
Produktkod. 12672605 Handla allt 3M Produkter
Change view
Linsbeläggning:
Anti-dimma
Anti-dimma, Reptålig
Reptålig
Ventilationsdetaljer:
Indirekt ventilation
Sluten
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsbeläggning Ventilationsdetaljer Förpackningsstorlek
12672605 Anti-dimma Sluten -
12642605 Anti-dimma, Reptålig Sluten Varje
12652605 Anti-dimma Indirekt ventilation Varje
10361910 Reptålig Indirekt ventilation Varje
13458997 Reptålig Indirekt ventilation Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12672605 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000032483
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00 SEK
    188.22 SEK / Paket med 1
    Save 132.78 SEK
    41% Av
I lager
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166:2001
Linsbeläggning Anti-dimma
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
För användning med (applikation) Konstruktion, laboratorier
Antal per förpackning 1 st.
Ventilationsdetaljer Sluten
UV-skydd Ja